Learn More
8-(4-Bromobutyl)-8-azaspiro[4.5]décane-7,9-dione, TRC
Code produit 30344602
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30344602 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30344602 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6819702.5G
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 8-(4-Bromobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione
CAS 80827-62-9
Formule moléculaire C13 H20 Br N O2
Quantité 2.5 g
Synonyme 8-(4-Bromobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione, Buspirone Hydrochloride Imp. M (EP)
Formule InChI InChI=1S/C13H20BrNO2/c14-7-3-4-8-15-11(16)9-13(10-12(15)17)5-1-2-6-13/h1-10H2
SMILES BrCCCCN1C(=O)CC2(CCCC2)CC1=O
Nom IUPAC 8-(4-bromobutil)-8-azaespiro[4.5]decano-7,9-diona
Poids moléculaire (g/mol) 302.21
Poids de la formule 301.0677
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.