Learn More
8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4,5]décane-7,9-dione, TRC
Code produit 17924515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17924515 100 mg 100mg
17992675 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17924515 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC365020100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21098-11-3
Formule moléculaire C13 H20 Cl N O2
Poids moléculaire (g/mol) 257.76
Synonyme 8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione, Buspirone Hydrochloride Imp. L (EP)
Nom IUPAC 8-(4-chlorobutyle)-8-azaspiro[4.5]décane-7,9-dione
SMILES ClCCCCN1C(=O)CC2(CCCC2)CC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H20ClNO2/c14-7-3-4-8-15-11(16)9-13(10-12(15)17)5-1-2-6-13/h1-10H2
Poids de la formule 257.1183
Pourcentage de pureté >95%