Learn More
8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4,5]décane-7,9-dione, TRC
Code produit 17992675
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17992675 1 g 1g
17924515 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17992675 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3650201G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21098-11-3
Formule moléculaire C13 H20 Cl N O2
Poids moléculaire (g/mol) 257.76
Synonyme 8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione, Buspirone Hydrochloride Imp. L (EP)
Nom IUPAC 8-(4-chlorobutyle)-8-azaspiro[4.5]décane-7,9-dione
SMILES ClCCCCN1C(=O)CC2(CCCC2)CC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C13H20ClNO2/c14-7-3-4-8-15-11(16)9-13(10-12(15)17)5-1-2-6-13/h1-10H2
Poids de la formule 257.1183
Pourcentage de pureté >95%