Learn More
8-acétoxycarbostyril, TRC
Code produit 30317552
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30317552 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30317552 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1650605G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Acetoxycarbostyril
CAS 15450-72-3
Formule moléculaire C11H9NO3
Quantité 5 g
Synonyme 8-Acetoxy-2-quinolone, 2,8-Quinolinediol 8-Acetate, 8-Acetoxy-1H-quinolin-2-one, 8-Acetoxy-2(1H)-quinolinone, 8-Acetoxy-2-hydroxyquinoline, 8-Acetoxy-2-quinolinol, 8-Acetoxy-2-quinolone
Formule InChI InChI=1S/C11H9NO3/c1-7(13)15-9-4-2-3-8-5-6-10(14)12-11(8)9/h2-6H,1H3,(H,12,14)
SMILES CC(OC1=C2C(C=CC(O)=N2)=CC=C1)=O
Nom IUPAC Acétate de 2-hydroxyquinoline-8-yl
Poids moléculaire (g/mol) 203.2
Poids de la formule 203.06