Learn More
8-acétoxycarbostyril, TRC
Code produit 30319212
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30319212 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30319212 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA165060500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Acetoxycarbostyril
CAS 15450-72-3
Formule moléculaire C11H9NO3
Quantité 500 mg
Synonyme 8-Acetoxy-2-quinolone, 2,8-Quinolinediol 8-Acetate, 8-Acetoxy-1H-quinolin-2-one, 8-Acetoxy-2(1H)-quinolinone, 8-Acetoxy-2-hydroxyquinoline, 8-Acetoxy-2-quinolinol, 8-Acetoxy-2-quinolone
Formule InChI InChI=1S/C11H9NO3/c1-7(13)15-9-4-2-3-8-5-6-10(14)12-11(8)9/h2-6H,1H3,(H,12,14)
SMILES CC(OC1=C2C(C=CC(O)=N2)=CC=C1)=O
Nom IUPAC Acétate de 2-hydroxyquinoline-8-yl
Poids moléculaire (g/mol) 203.2
Poids de la formule 203.06