Learn More
Acide 8-amino-1-naphthol-3,6-disulfonique, sel monosodique monohydraté, 80 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10780282 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10780282 5 g Flacon en verre 5g
10761704 100 g Flacon en plastique 100g
10218803 500 g Bouteille en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10780282 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 400840050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5460-09-3 | C10H8NNaO7S2·H2O | 359.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5460-09-3
Formule moléculaire C10H8NNaO7S2·H2O
Poids moléculaire (g/mol) 359.32
Numéro MDL MFCD00150460
Clé InChI QPILZZVXGUNELN-UHFFFAOYSA-M
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Amino-1-naphthol-3, 6-disulfonic acid, monosodium salt monohydrate
% min. CAS 75.0
% max. CAS 100.0
Couleur Marron à jaune
Perte à la dessiccation 4 % to 6 % (1 g, 150°C, 4 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 75% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Synonyme h acid sodium, 1-amino-8-naphthol-3,6-disulfonic acid monosodiumsalt, 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid 2-sodium salt
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble.
SMILES C1=C2C=C(C=C(C2=C(C=C1S(=O)(=O)O)N)[O-])S(=O)(=O)O.[Na+]
Nom IUPAC Sodium ; 8-amino-3,6-disulfonaphtalène-1-olate
CID PubChem 102116466
Poids de la formule 359.32
Pourcentage de pureté 80%
Qualité Technique
Forme physique Poudre