Learn More
8-amino-2-naphthol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15463187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15463187 25 g 25g
11404007 1 g 1g
11414007 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15463187 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19404.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 118-46-7 | C10H9NO | 159.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-46-7
Formule moléculaire C10H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 159.19
Numéro MDL MFCD00004031
Clé InChI KVHHMYZBFBSVDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-amino-7-naphthol, 8-amino-2-naphthol, 2-naphthalenol, 8-amino, 1-amino-7-hydroxynaphthalene, 7-hydroxy-1-naphthylamine, 2-naphthol, 8-amino, 8-amino-2-naphtol, 8-aminonaphth-2-ol, 1-amino-7-naphthol;, 8-amino-2-naphthaleno
CID PubChem 8358
Nom IUPAC 8-aminonaphtalène-2-ol
SMILES NC1=C2C=C(O)C=CC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Amino-2-naphthol
Point de fusion 206°C to 210°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 159.19
Pourcentage de pureté 98%