Learn More
8-aminoisoquinoléine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10359447 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10359447 5 g Flacon en verre 5g
10186187 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10359447 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 429400050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 23687-27-6 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23687-27-6
Formule moléculaire C9H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 144.18
Numéro MDL MFCD00179553
Clé InChI GUSYANXQYUJOBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-aminoisoquinoline, 8-isoquinolinamine, isoquinolin-8-ylamine, 8-amino-isoquinoline, 8-isoquinolylamine, 8-amine-isoquinoline, pubchem6251, ksc201o9p, isoquinolin-8-amine; isoquinolin-8-ylamine
CID PubChem 13927912
Nom IUPAC Isoquinoline-8-amine
SMILES NC1=C2C=NC=CC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Aminoisoquinoline
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 168.0°C to 169.0°C
Couleur Marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 144.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 8-Aminoisoquinoline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.