Learn More
Acide 8-aminonaphtalène-1-sulfonique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328566
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328566 500 g 500g
11308566 25 g 25g
11318566 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11328566 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17616.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 82-75-7 | C10H9NO3S | 223.246 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82-75-7
Formule moléculaire C10H9NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 223.246
Numéro MDL MFCD00035730
Clé InChI CYJJLCDCWVZEDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme peri acid, 8-amino-1-naphthalenesulfonic acid, 1-naphthylamine-8-sulfonic acid, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-amino, 8-aminonaphthalene-1-sulphonic acid, naphthylaminemonosulfonic acid s, 1-amino-8-naphthalene sulfonate, 1-aminonaphthalene-8-sulfonic acid, schollkopf's acid van, schollkopf's acid
CID PubChem 6722
Nom IUPAC Acide 8-aminonaphtalène-1-sulfonique
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=CC=C2)S(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid
Point de fusion >300°C
Quantité 500 g
Beilstein 983230
Merck Index 14,6405
Poids de la formule 223.25
Pourcentage de pureté 98%