Learn More
Acide 8-aminooctanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 8-Aminooctanoic Acid |
| CAS | 1002-57-9 |
| Formule moléculaire | C8H17NO2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 8-Aminocaprylic Acid, NSC 59019, η-Aminocaprylic Acid, ω-Aminocaprylic Acid, ω-Aminooctanoic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H17NO2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8(10)11/h1-7,9H2,(H,10,11) |
| SMILES | C(CCCC(=O)O)CCCN |
| Nom IUPAC | Acide 8-aminooctanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 159.23 |
| Poids de la formule | 159.1259 |