Learn More
8-Aminoquinoline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11452768
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11452768 25 g 25g
11432768 1 g -
11442768 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11452768 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16752.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 578-66-5 | C9H8N2 | 144.177 g/mol
8-Aminoquinoline has been used in the preparation of base-stabilized terminal borylene complex of osmium. It is also used in the spectrophotometric determination of bivalent palladium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 8-aminoquinoléine a été utilisée dans la préparation d’un complexe borylène terminal de l’osmium stabilisé par une base. Elle est également utilisée dans la détermination spectrophotométrique du palladium bivalent.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri de l’air sous un gaz inerte sec. Incompatible avec l’air et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 578-66-5
Formule moléculaire C9H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 144.177
Numéro MDL MFCD00006809
Clé InChI WREVVZMUNPAPOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-aminoquinoline, 8-quinolinamine, 8-quinolylamine, quinoline, 8-amino, quinolin-8-ylamine, unii-u34eav21tg, 8-amino quinoline, ccris 1683, u34eav21tg, 8-amino-quinoline
CID PubChem 11359
Nom IUPAC quinoline-8-amine
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)N)N=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Aminoquinoline
Point de fusion 63°C to 67°C
Point d’ébullition 174°C (26 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 114474
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 144.18
Pourcentage de pureté ≥98%