Learn More
acide 8-anilino-1-naphtalène sulfonique, MP Biomedicals™
Code produit 11441972 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11441972 25 g
11411972 1 g
11431972 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11441972 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210563325
Identifiants chimiques
CAS 82-76-8
Formule moléculaire C16H13NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 299.344
Clé InChI FWEOQOXTVHGIFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-anilino-1-naphthalenesulfonic acid, phenylperi acid, n-phenyl peri acid, 8-phenylamino naphthalene-1-sulfonic acid, 1-anilino-8-naphthalenesulfonate, 1-anilino-8-naphthalenesulfonic acid, peri acid, phenyl, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-phenylamino, 1-anilinonaphthalene-8-sulfonic acid, 8-anilino-1-naphthalene sulfonic acid
CID PubChem 1369
ChEBI CHEBI:39708
Nom IUPAC Acide 8-anilinonaphthalène-1-sulfonique
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC3=C2C(=CC=C3)S(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid
Note relative au nom For HPLC analysis
Couleur Gris à Gris-Vert
Plage de pourcentage du dosage 0.983
Quantité 25 g
Poids de la formule 299.35
Forme physique Crystalline Powder