Learn More
Acide 8-anilino-1-naphthalènesulfonique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid |
| % min. CAS | 97.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 183.0°C to 183.5°C |
| Couleur | Noir à vert |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 5 g |
| Merck Index | 15,654 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.