Learn More
Acide 8-anilino-1-naphtalènesulfonique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic Acid |
| CAS | 82-76-8 |
| Formule moléculaire | C16H13NO3S |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 1-(Phenylamino)-8-naphthalenesulfonic Acid, 1-Anilino-8-naphthalenesulfonic Acid, 8-(Phenylamino)-1-naphthalenesulfonic Acid, 8-Anilino-1-naphthalenesulfonate, ANS, ANS (Fluorescent Probe), NSC 1746, Phenyl Peri Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H13NO3S/c18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13/h1-11,17H,(H,18,19,20) |
| SMILES | OS(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12 |
| Nom IUPAC | Acide 8-anilinonaphthalène-1-sulfonique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 299.34 |
| Poids de la formule | 299.0616 |