Learn More
8-anilinonaphtalène-1-acide sulfonique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15496839
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15496839 5 g 5g
15406849 25 g 25g
15416849 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15496839 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J65332.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Sonde fluorescente pour protéines sur gels de polyacrylamide
Fluorescent probe for proteins on polyacrylamide gels
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82-76-8
Formule moléculaire C16H13NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 299.344
Numéro MDL MFCD00003998
Clé InChI FWEOQOXTVHGIFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-anilino-1-naphthalenesulfonic acid, phenylperi acid, n-phenyl peri acid, 8-phenylamino naphthalene-1-sulfonic acid, 1-anilino-8-naphthalenesulfonate, 1-anilino-8-naphthalenesulfonic acid, peri acid, phenyl, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-phenylamino, 1-anilinonaphthalene-8-sulfonic acid, 8-anilino-1-naphthalene sulfonic acid
CID PubChem 1369
ChEBI CHEBI:39708
Nom IUPAC Acide 8-anilinonaphthalène-1-sulfonique
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC3=C2C(=CC=C3)S(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Anilinonaphthalene-1-sulfonic acid
Point de fusion 215°C to 217°C
Couleur Noir à gris
Quantité 5 g
Beilstein 1843887
Merck Index 14,661
Poids de la formule 299.34
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid