Learn More
acide 8-anilinonaphtalène-1-sulfonique Sel d’ammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15490447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490447 25 g 25g
15480447 5 g 5g
15400457 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15490447 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J65538.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.38€
    177.65€ / 25g
    Économisez 45.73€
    20% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Sonde fluorescente pour protéines sur gels de polyacrylamide
ANS forms an inclusion complex with cyclodextrin. Such model systems are useful to mimic biological recognition and can be studied by measuring the change in fluorescence of free-ANS to complexed-ANS. When ANS enters the hydrophobic core of cyclodestrin, it’s fluorescence increases. It is commonly used to study molecular assemblies of surfactants and amphiphilic polymers because a blue shift of the emission maximum indicates the fluorophore is located in less polar media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ANS forme un complexe d’inclusion avec la cyclodextrine. Ces systèmes modèles sont utiles pour imiter la reconnaissance biologique et peuvent être étudiés en mesurant le changement de fluorescence de l’ANS libre à l’ANS complexé. Lorsque l’ANS pénètre dans le noyau hydrophobe de la cyclodéstrine, sa fluorescence augmente. Il est couramment utilisé pour étudier les assemblages moléculaires des surfactants et des polymères amphiphiles car un décalage bleu du maximum d’émission indique que le fluorophore est situé dans des milieux moins polaires.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le 1N NaOH et le méthanol.
Remarques
Léger & Sensible à l’air & Hygroscopique. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28836-03-5
Formule moléculaire C16H16N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 316.38
Numéro MDL MFCD00012560
Clé InChI IPBNQYLKHUNLQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium 8-phenylamino naphthalene-1-sulfonate, 8-anilino-1-naphthalenesulfonic acid ammonium salt, unii-gt7mn8dkd7, gt7mn8dkd7, ammonium 8-anilino-1-naphthalenesulfonate, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-phenylamino-, monoammonium salt, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-phenylamino-, ammonium salt 1:1, ansa, 1-anilinonaphthalene-8-sulfonic acid ammonium salt, 82-76-8 parent
CID PubChem 120066
Nom IUPAC azanium ;8-anilinonaphtalène-1-sulfonate
SMILES [NH4+].[O-]S(=O)(=O)C1=C2C(NC3=CC=CC=C3)=CC=CC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Anilinonaphthalene-1-sulfonic acid ammonium salt
Point de fusion 242°C to 244°C
Couleur Jaune à vert
Quantité 25 g
Beilstein 3581235
Sensibilité Air and light sensitive; Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water,1N NaOH,and methanol.
Poids de la formule 316.37
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline