Learn More
8-Azaadénine, TRC
Code produit 30343978
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30343978 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30343978 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA797308250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Azaadenine
CAS 1123-54-2
Formule moléculaire C4H4N6
Quantité 250 mg
Synonyme 1H-1,2,3-Triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amine, 6-Amino-8-azapurine, 7-Amino-1-v-triazolo[d]pyrimidine, 7-Amino-v-triazolo[d]pyrimidine, 8-Aza-6-aminopurine, NSC 32797
Formule InChI InChI=1S/C4H4N6/c5-3-2-4(7-1-6-3)9-10-8-2/h1H,(H3,5,6,7,8,9,10)
SMILES NC(NC=N1)=C2C1=NN=N2
Nom IUPAC 1H-triazolo[4,5-d]pyrimid-7-amine
Poids moléculaire (g/mol) 136.11
Poids de la formule 136.0497