Learn More
8-Azaadénine, TRC
Code produit 30342180
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30342180 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30342180 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA79730850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Azaadenine
CAS 1123-54-2
Formule moléculaire C4H4N6
Quantité 50 mg
Synonyme 1H-1,2,3-Triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amine, 6-Amino-8-azapurine, 7-Amino-1-v-triazolo[d]pyrimidine, 7-Amino-v-triazolo[d]pyrimidine, 8-Aza-6-aminopurine, NSC 32797
Formule InChI InChI=1S/C4H4N6/c5-3-2-4(7-1-6-3)9-10-8-2/h1H,(H3,5,6,7,8,9,10)
SMILES NC(NC=N1)=C2C1=NN=N2
Nom IUPAC 1H-triazolo[4,5-d]pyrimid-7-amine
Poids moléculaire (g/mol) 136.11
Poids de la formule 136.0497