Learn More
8-Azaadénosine, TRC
Code produit 30348506
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30348506 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30348506 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA79730510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Azaadenosine
CAS 10299-44-2
Formule moléculaire C9 H12 N6 O4
Quantité 10 mg
Synonyme NSC 72961, 7-Amino-3-β-D-ribofuranosyl-v-triazolo[4,5-d]pyrimidine, 3-β-D-Ribofuranosyl-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amine
Formule InChI InChI=1S/C9H12N6O4/c10-7-4-8(12-2-11-7)15(14-13-4)9-6(18)5(17)3(1-16)19-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H2,10,11,12)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
SMILES Nc1ncnc2c1nnn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(7-aminotriazolo[4,5-d]pyrimid-3-yl)-5-(hydroxyméthyl)tétrahydrofuran-3,4-diol
Poids moléculaire (g/mol) 268.23
Poids de la formule 268.092