Learn More
8-azaguanine 98 %
Code produit 15891002 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15891002 1 g 1g
15801012 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15891002 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 229920010
 Article restreint
Expédition estimée: 23-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 134-58-7 | C4H4N6O | 152.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 134-58-7
Formule moléculaire C4H4N6O
Poids moléculaire (g/mol) 152.12
Numéro MDL MFCD00056937
Clé InChI LPXQRXLUHJKZIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme guanazol, azaguanine, 8 ag, guanazolo, azan, triazologuanine, pathocidine, 8-azaguanine, pathocidin, azaguanine-8
CID PubChem 8646
ChEBI CHEBI:63486
SMILES NC1=NC(=O)C2=NNNC2=N1
Specifications
Nom chimique ou matériau 8-Azaguanine
Note relative au nom 98%
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Quantité 1 g
Merck Index 15, 889
Nom IUPAC 5-amino-2H,3H,7H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-one
Poids de la formule 152.12
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Poudre