Learn More
8-Azahypoxanthine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 12181050 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
12181050 5 g 5g
10194260 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12181050 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 202590050
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2683-90-1 | C4H3N5O | 137.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2683-90-1
Formule moléculaire C4H3N5O
Poids moléculaire (g/mol) 137.10
Numéro MDL MFCD00005804
Clé InChI OEEYCNOOAHGFHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-azahypoxanthine, azahypoxanthine, 3h-1,2,3 triazolo 4,5-d pyrimidin-7-ol, 7-hydroxy-1,2,3,4,6-pentaazaindene, 7h-1,2,3-triazolo 4,5-d pyrimidin-7-one, 1,4-dihydro, 7-hydroxy-v-triazolo d pyrimidine, 1h-1,2,3-triazolo 4,5-d pyrimidin-7-ol, v-triazolo 4,5-d pyrimidin-7-ol, 7-hydroxy-3h-1,2,3 triazolo 4,5-d pyrimidine
CID PubChem 75895
Nom IUPAC 2,3-dihydrotriazolo[4,5-d]pyrimidine-7-one
SMILES O=C1N=CN=C2NNN=C12
Specifications
Nom chimique ou matériau 8-Azahypoxanthine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Beige à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 26, IV, 4130
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkaline solution at ph >9
Poids de la formule 137.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 8-Azahypoxanthine
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.