Learn More
8-Azaxanthine monohydratée, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 8-Azaxanthine, Monohydrate |
| CAS | 59840-67-4 |
| Formule moléculaire | C4 H3 N5 O2 . H2 O |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H3N5O2.H2O/c10-3-1-2(8-9-7-1)5-4(11)6-3;/h(H3,5,6,7,8,9,10,11);1H2 |
| SMILES | O.O=C1NC(=O)c2[nH]nnc2N1 |
| Nom IUPAC | 1,4-dihidrotriazolo[4,5-d]pirimidina-5,7-diona; hidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 171.11 |
| Poids de la formule | 171.0392 |