Learn More
8-Benzyl-2-(4-hydroxybenzyl)-6-(4-hydroxyphenyl)imidazo[1,2-a]pyrazin-3(7H)-one, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31107616
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31107616 25 mg
31095821 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31107616 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD12213225mg
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Benzyl-2-(4-hydroxybenzyl)-6-(4-hydroxyphenyl)imidazo[1,2-a]pyrazin-3(7H)-one
CAS 55779-48-1
Formule moléculaire C26H21N3O3
Numéro MDL MFCD00467176
Quantité 25 mg
SMILES O=C1C(CC2=CC=C(O)C=C2)=NC3=C(CC4=CC=CC=C4)NC(C5=CC=C(O)C=C5)=CN31
Poids moléculaire (g/mol) 423.46
Pourcentage de pureté 98%