Learn More
8-Benzyloxy-5-(2-bromoacétyl)-2(1H)-quinoléinone, TRC
Code produit 30341451
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30341451 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30341451 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB28611510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Benzyloxy-5-(2-bromoacetyl)-2(1H)-quinolinone
CAS 100331-89-3
Formule moléculaire C18H14BrNO3
Quantité 10 mg
Synonyme 5-(Bromoacetyl)-8-(phenylmethoxy)-2(1H)-quinolinone, 5-(2-Bromo-1-oxoethyl)-8-benzyloxy-2(1H)-quinolinone, 5-Bromoacetyl-8-benzyloxycarbostyril, 8-(Benzyloxy)-5-(bromoacetyl)quinolin-2(1H)-one, 8-Benzyloxy-5-(2-Bromoacetyl)-1H-quinolin-2-one, 8-Benzyloxy-5-bromoacetylcarbostyril
Formule InChI InChI=1S/C18H14BrNO3/c19-10-15(21)13-6-8-16(18-14(13)7-9-17(22)20-18)23-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10-11H2,(H,20,22)
SMILES BrCC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c3NC(=O)C=Cc13
Nom IUPAC 5-(2-bromoacétyl)-8-phénylméthoxy-1H-quinénoline-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 372.21
Poids de la formule 371.0157