Learn More
Acide 8-bromo-1-naphtoïque, qualité technique, Maybridge™
Product Code. 10039161
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Unit Size:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
10039161 1 g Flacon en verre ambré 1g
10796075 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10039161 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. BTB12326DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 1729-99-3
Formule moléculaire C11H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 251.079
Clé InChI DMEZDDHJCUHENA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-bromo-1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 8-bromo, maybridge1_002138, 8-bromo-1-carboxynaphthalene, 8-bromo-1-naphthalenecarboxylic acid, 1-naphthalenecarboxylicacid, 8-bromo, 8-bromo-naphthalene-1-carboxylic acid
CID PubChem 72873
Nom IUPAC Acide 8-bromonaphtalène-1-carboxylique
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)O)C(=CC=C2)Br
Specifications
Nom chimique ou matériau 8-Bromo-1-naphthoic acid
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 251.08
Pourcentage de pureté 95%