Learn More
Acide 8-bromo-1-naphtoïque, qualité technique, Maybridge™
Code produit 10796075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10796075 10 g Flacon en verre ambré 10g
10039161 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10796075 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB12326EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 1729-99-3
Formule moléculaire C11H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 251.079
Clé InChI DMEZDDHJCUHENA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-bromo-1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 8-bromo, maybridge1_002138, 8-bromo-1-carboxynaphthalene, 8-bromo-1-naphthalenecarboxylic acid, 1-naphthalenecarboxylicacid, 8-bromo, 8-bromo-naphthalene-1-carboxylic acid
CID PubChem 72873
Nom IUPAC Acide 8-bromonaphtalène-1-carboxylique
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)O)C(=CC=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Bromo-1-naphthoic acid
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 251.08
Pourcentage de pureté 95%