Learn More
8-bromo-1-octanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15321107 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15321107 1 g 1g
15701749 5 g 5g
15711749 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15321107 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 453270010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 50816-19-8 | C8H17BrO | 209.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50816-19-8
Formule moléculaire C8H17BrO
Poids moléculaire (g/mol) 209.13
Clé InChI GMXIEASXPUEOTG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-bromo-1-octanol, 1-octanol, 8-bromo, 8-bromooctanol, octamethylene bromohydrin, 8-bromo octanol, 1-bromooctan-8-ol, 8-bromo-1-actanol, 8-bromooctane-1-ol, 1-bromo-octan-8-ol, 8-bromo-octan-1-ol
CID PubChem 162607
Nom IUPAC 8-bromoctan-1-ol
SMILES C(CCCCBr)CCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Bromo-1-octanol
Densité 1.2200g/mL
Point d’ébullition 79.0°C to 80.0°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.22
Poids de la formule 209.13
Pourcentage de pureté 95%