Learn More
8-Bromo-1-octanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496570
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11496570 1 g 1g
11406580 5 g 5g
11416580 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11496570 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27628.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 50816-19-8 | C8H17BrO | 209.127 g/mol
It is used to produce 8-phenylselanyl-octan-1-ol by reaction with diphenyl-diselane. The reaction occurs with reagent sodium borohydride and solvent ethanol at ambient temperature. The yield is about 96%. 8-Bromo-1-octanol was used in the synthesis of (E)-10-hydroxy-2-decenoic acid (royal jelly acid)1. It was also used in the synthesis of (Z)-14-methyl-9-pentadecenoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé pour produire le 8-phénylsélanyl-octan-1-ol par réaction avec le diphényl-diselane. La réaction se produit avec le borohydrure de sodium comme réactif et l’éthanol comme solvant à température ambiante. Le rendement est d’environ 96 %. Le 8-bromo-1-octanol a été utilisé dans la synthèse de l’acide (E)-10-hydroxy-2-décénoïque (acide de gelée royale)1. Il a également été utilisé dans la synthèse de l’acide (Z)-14-méthyl-9-pentadecénoïque.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Réfrigéré (4°C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50816-19-8
Formule moléculaire C8H17BrO
Poids moléculaire (g/mol) 209.127
Numéro MDL MFCD00010388
Clé InChI GMXIEASXPUEOTG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-bromo-1-octanol, 1-octanol, 8-bromo, 8-bromooctanol, octamethylene bromohydrin, 8-bromo octanol, 1-bromooctan-8-ol, 8-bromo-1-actanol, 8-bromooctane-1-ol, 1-bromo-octan-8-ol, 8-bromo-octan-1-ol
CID PubChem 162607
Nom IUPAC 8-bromoctan-1-ol
SMILES C(CCCCBr)CCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Bromo-1-octanol
Densité 1.22
Point d’ébullition 79°C to 80°C (0.07 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule linéaire Br(CH2)8OH
Indice de réfraction 1.481
Quantité 1 g
Beilstein 1900837
Poids de la formule 209.13
Pourcentage de pureté 95%