Learn More
8-Bromo-1-octène, TRC
Code produit 30341407
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30341407 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30341407 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6871255G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Bromo-1-octene
CAS 2695-48-9
Formule moléculaire C8H15Br
Quantité 5 g
Synonyme 1-Bromo-7-octene, 7-Octen-1-yl Bromide
Formule InChI InChI=1S/C8H15Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2H,1,3-8H2
SMILES BrCCCCCCC=C
Nom IUPAC 8-embromooct-1-e
Poids moléculaire (g/mol) 191.11
Poids de la formule 190.0357