Learn More
8-Bromo-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31029716
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31029716 1 g
31015378 100 mg
31026001 250 mg
31021125 5 g
31014716 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31029716 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1111841g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Bromo-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione
CAS 10357-68-3
Formule moléculaire C5H3BrN4O2
Numéro MDL MFCD02683597
Quantité 1 g
SMILES O=C(N1)NC2=C(NC(Br)=N2)C1=O
Poids moléculaire (g/mol) 231.01
Pourcentage de pureté 98%