Learn More
8-Bromo-’-désoxyguanosine,2’-désoxyguanosine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15406549
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15406549 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15406549 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64723.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 8-bromo-2′-désoxyguanosine est utile comme structure de départ pour les nucléotides 2′-désoxyguanosine, qui sont modifiés en position 8.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde, l’eau chaude et le diméthylformam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Bromo-2'-deoxyguanosine
CAS 13389-03-2
Point de fusion >250°C (decomposition)
Couleur Blanc
Formule moléculaire C10H12BrN5O4
Numéro MDL MFCD01630971
Quantité 1 g
Synonyme 8-bromo-2'-deoxyguanosine, 8-bromo-2'-dg, 2-amino-8-bromo-9-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1h-purin-6 9h-one, 8-br-2'-dg, guanosine, 8-bromo-2'-deoxy, 8-bromodeoxyguanosine, epitope id:151524, 8-bromo-2?-deoxyguanosine, guanosine,8-bromo-2'-deoxy, 8-bromo-2-deoxyguanosine
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide,warm water and dimethyl formamide.
Clé InChI MKDXZFVCXWXGBQ-QXZWWJJYNA-N
SMILES NC1=NC2=C(N=C(Br)N2[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N1
Nom IUPAC 2-amino-8-bromo-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-one
Poids moléculaire (g/mol) 346.14
CID PubChem 10947964
ChEBI CHEBI:61072
Poids de la formule 346.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre