Learn More
8-Bromo-3-butyl-1-chloro-5,10-dihydroimidazo[1,5-b]isoquinolin-10(5H)-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 8-Bromo-3-butyl-1-chloro-5,10-dihydroimidazo[1,5-b]isoquinolin-10(5H)-one |
| CAS | 1246816-60-3 |
| Formule moléculaire | C15H14BrClN2O |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H14BrClN2O/c1-2-3-4-12-18-15(17)13-14(20)11-7-10(16)6-5-9(11)8-19(12)13/h5-7H,2-4,8H2,1H3 |
| SMILES | CCCCc1nc(Cl)c2C(=O)c3cc(Br)ccc3Cn12 |
| Nom IUPAC | 8-bro-3-butyl-1-chloro-5H-imidazo[1,5-b]isoquinélin-10-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 353.64 |
| Poids de la formule | 351.9978 |