Learn More
8-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15407467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15407467 1 g 1g
15417467 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15407467 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H35094.03
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 957187-27-8 | C7H4BrClN2 | 231.48 g/mol
8-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
8-bomo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 957187-27-8
Formule moléculaire C7H4BrClN2
Poids moléculaire (g/mol) 231.48
Numéro MDL MFCD12828062
Clé InChI LMPPBTNPACXNDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-bromo-6-chloroimidazo 1,2-a pyridine, 8-bromo-6-chloro-imidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro-8-bromoimidazo 1,2-a pyridine
CID PubChem 26370038
Nom IUPAC 8-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
SMILES ClC1=CN2C=CN=C2C(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Point de fusion 125°C to 128°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 231.48
Pourcentage de pureté 95%