Learn More
8-Bromo-cAMP sodium salt, MedChemExpress
Code produit 16465816
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16465816 100 mg
16455088 10 mg
16447807 5 mg
16413296 25 mg
16411327 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16465816 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12306
MedChemExpress 8-Bromo-cAMP sodium salt (8-Br-Camp sodium salt), a cyclic AMP analog, is an activator of cyclic AMP-dependent protein kinase (PKA).
8-Bromo-cAMP sodium salt (8-Br-Camp sodium salt), a cyclic AMP analog, is an activator of cyclic AMP-dependent protein kinase (PKA).
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Bromo-cAMP sodium salt
CAS 76939-46-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H10BrN5NaO6P
Quantité 100 mg
Synonyme 8-Br-Camp sodium salt
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (581.29 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (232.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=NC2=C(N=CN=C2N)N1[C@H](O[C@@](CO3)([H])[C@@]4([H])OP3(O[Na])=O)[C@@H]4O
Poids moléculaire (g/mol) 430.08
Poids de la formule 430.08
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease