Learn More
Tocris Bioscience™ 8-Bromo-cAMP, sodium salt
GREENER_CHOICE
Code produit 30001206
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30001206 10 mg 10mg
18055122 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001206 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 1140/10
Cell-permeable cAMP analog
Cell-permeable cAMP analog; activator of protein kinase A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76939-46-3
Formule moléculaire C10H11BrN5NaO6P
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Bromo-cAMP, sodium salt
Quantité 10 mg
Poids de la formule 430.09
Pureté >99%
Poids moléculaire 431.09