Learn More
Sel de sodium de 8-bromo-cAMP, TRC
Code produit 30347660
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30347660 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30347660 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB69327850MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Bromo-cAMP Sodium Salt
CAS 76939-46-3
Formule moléculaire C10H10BrN5NaO6P
Quantité 50 mg
Synonyme 4H-Furo[3,2-d]-1,3,2-dioxaphosphorin, Adenosine deriv., 8-Bromo-cAMP Sodium Salt
Formule InChI InChI=1S/C10H11BrN5O6P.Na/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-5(17)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6;/h2-3,5-6,9,17H,1H2,(H,18,19)(H2,12,13,14);/q;+1/p-1/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1
SMILES [Na+].Nc1ncnc2c1nc(Br)n2[C@@H]3O[C@@H]4COP(=O)([O-])O[C@H]4[C@H]3O
Nom IUPAC sodio;(4aR,6R,7R,7aS)-6-(6-amino-8-bromopurin-9-il)-2-oxido-2-oxo-4a,6,7,7a-tetrahidro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxafosfinin-7-ol
Poids moléculaire (g/mol) 430.08
Poids de la formule 428.945
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.