Learn More
8-Bromoadénine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15446979
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15446979 500 mg 500mg
15436979 100 mg 100mg
15426979 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15446979 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J65582.ME
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6974-78-3 | C5H4BrN5 | 214.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6974-78-3
Formule moléculaire C5H4BrN5
Poids moléculaire (g/mol) 214.03
Numéro MDL MFCD00082518
Clé InChI FVXHPCVBOXMRJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-bromoadenine, 8-bromo-9h-purin-6-amine, 6-amino-8-bromopurine, 8-br-adenine, 8-bromo-1h-adenine, 8-bromo-1h-purin-6-amine, 8-bromo-9h-purin-6-ylamine, 8-bromopurine-6-ylamine, chembl65747, 9h-purin-6-amine, 8-bromo
CID PubChem 81457
Nom IUPAC 8-bromo-7H-purine-6-amine
SMILES NC1=C2NC(Br)=NC2=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Bromoadenine
Point de fusion >250°C
Couleur Marron à blanc
Quantité 500 mg
Poids de la formule 214.03
Forme physique Poudre