Learn More
8-Bromoadénine, TRC
Code produit 30333552
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30333552 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30333552 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6793702.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Bromoadenine
CAS 6974-78-3
Formule moléculaire C5H4BrN5
Quantité 2.5 g
Synonyme 6-Amino-8-bromopurine, 8-Bromo-9H-purin-6-amine, 8-Bromo-1H-purin-6-amine, NSC 21697
Formule InChI InChI=1S/C5H4BrN5/c6-5-10-2-3(7)8-1-9-4(2)11-5/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
SMILES Nc1ncnc2nc(Br)[nH]c12
Nom IUPAC 8-bromo-7H-purin-6-amina
Poids moléculaire (g/mol) 214.02
Poids de la formule 212.965