Learn More
8-Bromooctan-1-ol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 8-Bromooctan-1-ol |
| CAS | 50816-19-8 |
| Formule moléculaire | C8H17BrO |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H17BrO/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h10H,1-8H2 |
| SMILES | OCCCCCCCCBr |
| Nom IUPAC | 8-bromoctan-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 209.12 |
| Poids de la formule | 208.0463 |