Learn More
Acide 8-bromooctanoïque, TRC
Code produit 30335656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30335656 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30335656 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB686268100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Bromooctanoic Acid
CAS 17696-11-6
Formule moléculaire C8 H15 Br O2
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C8H15BrO2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8(10)11/h1-7H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)CCCCCCCBr
Nom IUPAC Acide8-bromooctanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 223.11
Poids de la formule 222.0255