Learn More
8-bromoquinoléine, 97 %, Maybridge
Code produit 10785505
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10785505 1 g 1g
10671236 10 g 10g
10011764 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10785505 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC04310DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 16567-18-3
Formule moléculaire C9H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 208.06
Numéro MDL MFCD00191859
Clé InChI PIWNKSHCLTZKSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinoline, 8-bromo, 8-bromo-quinoline, 8-bromoquinoline, pubchem5816, 8-bromquinoline, acmc-209dt3, ksc181q5t, buttpark 33\04-57
CID PubChem 140109
Nom IUPAC 8-bromoquinoléine
SMILES BrC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Bromoquinoline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Densité 1.5940g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 208.06
Pourcentage de pureté 97%