Learn More
8-bromoquinoléine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11405750
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11405750 1 g 1g
15483327 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11405750 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25961.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 16567-18-3 | Molecular Formula: C9H6BrN | Molecular Weight: 208.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16567-18-3
Formule moléculaire C9H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 208.06
Numéro MDL MFCD00191859
Clé InChI PIWNKSHCLTZKSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinoline, 8-bromo, 8-bromo-quinoline, 8-bromoquinoline, pubchem5816, 8-bromquinoline, acmc-209dt3, ksc181q5t, buttpark 33\04-57
CID PubChem 140109
Nom IUPAC 8-bromoquinoléine
SMILES BrC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Bromoquinoline
Densité 1.594
Point d’ébullition 302°C to 304°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.6725
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 208.06
Pourcentage de pureté 98%