Learn More
8-Bromoxanthine, TRC
Code produit 30346113
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30346113 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30346113 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68918025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Bromoxanthine
CAS 10357-68-3
Formule moléculaire C5H3BrN4O2
Quantité 25 g
Synonyme 8-Bromo-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 8-Bromo-xanthine, 8-Bromopurine-2,6-diol, NSC 24131
Formule InChI InChI=1S/C5H3BrN4O2/c6-4-7-1-2(8-4)9-5(12)10-3(1)11/h(H3,7,8,9,10,11,12)
SMILES Brc1nc2NC(=O)NC(=O)c2[nH]1
Nom IUPAC 8-bromo-3,7-dihydropurine-2,6-diodone
Poids moléculaire (g/mol) 231.01
Poids de la formule 229.9439