Learn More
Applied Biosystems™ 3500 Genetic Analyzer 8-Capillary Array, 36 cm
Code produit 15839836 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 matrice
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15839836 1 matrice 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15839836 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4404683
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Un marquage d’identification par fréquence radio (RFID) est intégré dans le cadre pour le suivi d’informations d’analyse indispensables, qui sont ensuite consignées sur le tableau de bord du logiciel.
Les capillaires sans revêtement interne sont fournis dans des ensembles préassemblés de 8 capillaires par grille, avec un cadre intégré pour une installation facile.
Informations sur la commande
Pièce
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Identification humaine, séquençage, analyse de fragments
Quantité 1 matrice
À utiliser avec (équipement) Analyseur génétique 3500
Longueur (métrique) 36 cm (capillaire)
Type de produit Analyseur d’ADN, réseau de 8 capillaires
Longueur des capillaires 36 cm
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conserver ce réseau à température ambiante. Pour plus d’informations sur le stockage de la matrice capillaire sur et hors de l’instrument, reportez-vous au Manuel de l’utilisateur de l’analyseur génétique Applied Biosystems 3500/3500xL.
Description Analyseur génétique 3500 à 8 réseaux capillaires, capillaire de 36 cm, capillaires internes non revêtus, à utiliser avec l’analyseur génétique 3500, température de stockage entre 15 et 30°C