Learn More
Applied Biosystems™ Analyseur génétique 3500 avec matrice à 8 capillaires, 50 cm
Code produit. 15849836 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 matrice
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15849836 1 matrice 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 15849836 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4404685
Un marquage d’identification par fréquence radio (RFID) est intégré dans le cadre pour le suivi d’informations d’analyse indispensables, qui sont ensuite consignées sur le tableau de bord du logiciel.
Les capillaires sans revêtement interne sont fournis dans des ensembles préassemblés de 8 capillaires par grille, avec un cadre intégré pour une installation facile.
Informations sur la commande
Pièce
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Matrice à 8 capillaires
Longueur des capillaires 50 cm
Contenu et stockage Conserver cette matrice à température ambiante.Pour plus d’informations sur le stockage de la matrice capillaire sur et hors de l’instrument, reportez-vous au Manuel de l’utilisateur de l’analyseur génétique Applied Biosystems 3500/3500xL.
À utiliser avec (application) Analyse de la qualité des protéines, analyse de fragments, séquençage
À utiliser avec (équipement) Analyseur génétique 3500
Conditions d’expédition Température ambiante
Heure du test 125 min
Type de produit Matrice à 8 capillaires pour analyseur génétique 3 500
Quantité 1 matrice