Learn More
Integra Biosciences™ Adaptateur à 8 canal avec éjecteur
Code produit 12633685
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
VACUSIP Aspirateur portable
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12633685 VACUSIP Aspirateur portable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12633685 Fournisseur Integra Biosciences™ Code fournisseur 159024
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-12-2026
Utilisez cet adaptateur avec les aspirateurs portatifs VACUSIP. Les adaptateurs d’aspiration à 8 canaux Integra Biosciences™ permettent aux aspirateurs VACUSIP de fournir des solutions pour un large éventail de tâches d’élimination des déchets liqui
  • Adaptateur à 8 canaux avec éjecteur pour pointes jetables
  • Pour les aspirateurs portables VACUSIP
  • L’opérateur manuel unique VACUSIP permet une régulation précise du débit de liquide et peut être connecté à différents adaptateurs
  • Différents adaptateurs sont disponibles pour correspondre à une multitude de récipients de laboratoire
Spécification
Type Adaptateur 8 canaux avec éjecteur
À utiliser avec (équipement) VACUSIP Aspirateur portable