Learn More
Integra Biosciences™ Adaptateur d’aspiration à 8 canaux
Description
Le kit d’opérateurs manuels VACUBOY comprend : Opérateur manuel VACUBOY, support, adaptateur en caoutchouc pour pipettes Pasteur, adaptateur d’aspiration à 1 canal en acier inoxydable de 40 mm, adaptateur d’aspiration à 8 canaux en acier inoxydable de 40 mm, adaptateur d’aspiration à 1 canal en plastique pour pointes jetables, adaptateur d’aspiration en plastique à 1 canal pour pointes jetables avec éjecteur, adaptateur d’aspiration en plastique à 8 canaux pour pointes jetables avec éjecteur. Peuvent être utilisés avec les systèmes de vide VACUSAFE comfort. Gamme complète d’accessoires disponibles. Permet de disposer de résidus liquides de manière fiable, précise et pratique :
- Avec un volume dosé avec précision
- Sans perte de gouttes
- Sans risque de contamination
- Sans causer de fatigue
- L’opérateur manuel, le cœur du système, est à faible consommation et peut être utilisé comme un aspirateur à 8 canaux ou monocanal
- Toutes les pièces en contact avec les liquides sont autoclavables
Spécification
Spécification
| Type | Adaptateur à 8 canaux |
| Comprend | avec éjecteur |