Learn More
Thermo Scientific™ Décapsuleur de bouchon à vis 8 canaux
Code produit 15142539
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Capsuleur / décapsuleur
À utiliser avec (équipement):
Capsuleur / décapsuleur
Tubes de type Matrix
Tubes de type Nunc
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15142539 Capsuleur / décapsuleur Capsuleur / décapsuleur 1 pièce
10569818 Capsuleur / décapsuleur Tubes de type Matrix 1 pièce
11302440 Capsuleur / décapsuleur Tubes de type Nunc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15142539 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 4109
Expédition estimée: 09-12-2026
Traitez un rack complet de tubes de laboratoire à bouchon à vis en moins d’une minute grâce à cette boucheuse / déboucheuse manuelle ergonomique.
Traitez un rack complet de tubes Thermo Scientific™ Matrix™ ou Thermo Scientific™ Nunc™ en moins d’une minute grâce à cette boucheuse / déboucheuse manuelle et ergonomique. La boucheuse/déboucheuse de bouchons à vis 8 canaux Thermo Scientific™ est conçue pour boucher les tubes au couple de serrage optimal afin de préserver l’intégrité des échantillons et de prévenir la perte d’échantillons pendant le stockage. La boucheuse/déboucheuse 8 canaux est un ajout pratique au traitement sur paillasse des tubes de stockage dotés de bouchons à vis.
Caractéristiques :
  • Améliore le débit de traitement des procédures manuelles avec le bouchage et le débouchage automatisés en colonne en à peine quatre secondes
  • Garantit la reproductibilité en bouchant tous les tubes à un niveau de couple de serrage optimal spécifié pour le tube
  • Sa conception légère, ergonomique et facile à utiliser permet à quiconque dans le laboratoire de boucher ou de déboucher les tubes
  • Son support facilite le stockage des bouchons enlevés pendant les étapes de traitement des échantillons
  • Pratiquement toujours disponible pour l’utilisation grâce à sa batterie longue durée et sa rapidité de rechargement 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de débouchage 8 canaux
Description Alimentation de rechange pour capsuleur / décapsuleur
Dimensions (L x l x H) 9,87 x 3,76 x 2 po (25,1 x 9,5 x 5 cm)
Alimentation électrique 110 à 240 V, 50/60 Hz
Hauteur (impériale) 2 in
Hauteur (métrique) 5 cm
Longueur (impériale) 9,87 in
Longueur (métrique) 25,1 cm
Poids net (impériale) 0,97 lb
Poids net (métrique) 0,44 kg
Nbre par carton 1
Nb par paquet 1
Temps de rechargement 90 min.
Tension 110/240 V
Largeur (impériale) 3,76 in
Largeur (métrique) 9,5 cm
Autonomie de la batterie Minimum 20 racks, capsuleur et décapsuleur
Type Capsuleur / décapsuleur
À utiliser avec (équipement) Capsuleur / décapsuleur
Fréquence 50/60 Hz
Vitesse 4 secondes pour le débouchage/rebouchage de 8 tubes