Learn More
(±)-8-Chloro-1-méthyl-2,3,4,5-tétrahydro-1H-3-benzazépine Chlorhydrate, TRC
Code produit 30360631
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30360631 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30360631 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC602023250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine Hydrochloride
CAS 1431697-94-7
Formule moléculaire C11H14ClN . HCl
Quantité 250 mg
Synonyme rac-8-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-methyl-1H-3-benzazepine Hydrochloride rac-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C11H14ClN.ClH/c1-8-7-13-5-4-9-2-3-10(12)6-11(8)9;/h2-3,6,8,13H,4-5,7H2,1H3;1H
SMILES O.Cl.C[C@H]1CNCCc2ccc(Cl)cc12
Nom IUPAC 7-chloro-5-méthyl-2,3,4,5-tétrahydro-1H-3-benzazépine ; Chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 232.15
Poids de la formule 249.0687