Learn More
8-chloro-2-méthylquinoline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10213522
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10213522 10 g 10g
10576324 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10213522 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RJC01118EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 3033-82-7
Formule moléculaire C10H8ClN
Poids moléculaire (g/mol) 177.631
Numéro MDL MFCD00051764
Clé InChI VVLYDFPOGMTMFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-chloroquinaldine, quinaldine, 8-chloro, quinoline, 8-chloro-2-methyl, 8-chloro-2-methyl-quinoline, 2-methyl-8-chloroquinoline, pubchem5852, acmc-1aehk, maybridge1_006766, 8-chloranyl-2-methyl-quinoline, 8-chloro-2-methylquinoline
CID PubChem 221113
Nom IUPAC 8-chloro-2-méthylquinoléine
SMILES CC1=NC2=C(C=CC=C2Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Chloro-2-methylquinoline
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 177.63
Pourcentage de pureté 97%